2-Picolylbromid Hydrobromid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
370110050
370110250
370111000
ACRO370110050EA
59.3
EUR
ACRO370110050
ACRO370110250
ACRO370111000
2-Picolylbromid Hydrobromid 98%
2-Picolylbromid Hydrobromid
Formel:
C₆H₇Br₂N Molecular Weight: 252.94 g/mol Schmelzpunkt: 149…152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01863544 CAS-Nummer: 31106-82-8 UN: 2923 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to pink to orange-brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % |