1,3-Diaminocyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 95+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
370240100
ACRO370240100EA 161 EUR
ACRO370240100
1,3-Diaminocyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 95+%
1,3-Diaminocyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₄N₂
MDL: MFCD00059563
CAS-Nummer: 3385-21-5
EINECS: 222-194-8
UN: 2922
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 % (sum of cis and trans)