Phenyltrimethoxysilan 85%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

370640500 370642500 370640010
ACRO370640500EA 25.6 EUR
ACRO370640500 ACRO370642500 ACRO370640010
Phenyltrimethoxysilan 85%
Phenyltrimethoxysilan
Formel: C₉H₁₄O₃Si
Siedepunkt: 233 °C
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 1,062 g/cm³
Flammpunkt: 50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025689
CAS-Nummer: 2996-92-1
EINECS: 221-066-9
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR