(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-tert-butyl 4-formyl-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate, 3-Oxazolidinecarboxylic acid, 4-forMyl-2,2-diMethyl-, 1,1-diMethylethyl ester, (4R)-, tert-Butyl (R)-(+)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate
370890010
ACRO370890010EA
112
EUR
ACRO370890010
(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde 95%
(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₉NO₄ Molecular Weight: 229,276 g/mol Dichte: 1,06 g/cm³ Flammpunkt: 107 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00674064 CAS-Nummer: 95715-87-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Specific optical rotation | +85° to +95° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3) |