Ammoniumhydrogencarbonat 98%, pure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ammoniumbicarbonat
370930250
370930010
370930050
ACRO370930250EA
26.9
EUR
ACRO370930250
ACRO370930010
ACRO370930050
Ammoniumhydrogencarbonat 98%, pure
Ammoniumhydrogencarbonat
Formel:
NH₄HCO₃ Molecular Weight: 79.06 g/mol Schmelzpunkt: 105 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012138 CAS-Nummer: 1066-33-7 EINECS: 213-911-5 Merck Index: 13,00497 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HCl | ≥97.5 % |
Anticaking agent | ≤0.55 % (MgCO3) |