Sand 40-100 mesh, pure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Silicium(IV)oxid, Siliciumdioxid
370940010 370940050 370940250 370942500
ACRO370940010EA 81.5 EUR
ACRO370940010 ACRO370940050 ACRO370940250 ACRO370942500
Sand 40-100 mesh, pure
Sand
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C
Schmelzpunkt: 1610 °C
Dichte: 2.6
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 14808-60-7
EINECS: 231-545-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light beige to grey Crystals
Additional info Cr2O3: 0.00005 %
Particle size 205 µm (D50) Typical