2-Ethylhexylmethacrylat 99% stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

371170010 371170050
ACRO371170010EA 90.8 EUR
ACRO371170010 ACRO371170050
2-Ethylhexylmethacrylat 99% stabilisiert
2-Ethylhexylmethacrylat
Formel: C₁₂H₂₂O₂
Siedepunkt: 120 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,884 g/cm³
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009494
CAS-Nummer: 688-84-6
EINECS: 211-708-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 40 to 60 ppm MEHQ


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR