1,8-Diaminonaphthalin 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

371180050 371181000 371185000
ACRO371180050EA 37.7 EUR
ACRO371180050 ACRO371181000 ACRO371185000
1,8-Diaminonaphthalin 97%
1,8-Diaminonaphthalin
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Siedepunkt: 205 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 63…66 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 195 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004033
CAS-Nummer: 479-27-6
EINECS: 207-529-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06459

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Grey to red to purple to dark brown Crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR