Benzyl-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-carboxylat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate, 1H-pyrrole-1-carboxylic acid, 2,5-dihydro-, phenylmethyl ester, benzyl 2,5-dihydropyrrole-1-carboxylate, Benzyl 2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
371690050
ACRO371690050EA 107 EUR
ACRO371690050
Benzyl-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-carboxylat 98%
Benzyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
Molecular Weight: 203,241 g/mol
Siedepunkt: 133…137 °C (,6 mmHg)
Dichte: 1,132 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD01863559
CAS-Nummer: 31970-04-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %