2-Fluor-5-nitrobenzaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
371730010
ACRO371730010EA 59.1 EUR
ACRO371730010
2-Fluor-5-nitrobenzaldehyd 97%
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FNO₃
Molecular Weight: 169,11 g/mol
Schmelzpunkt: 57…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042298
CAS-Nummer: 27996-87-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 60 °C
GC ≥96.0 %