2-Cyanbenzaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Formylbenzonitrile
371860050
ACRO371860050EA
73.2
EUR
ACRO371860050
2-Cyanbenzaldehyd 98%
2-Cyanbenzaldehyd
Formel:
C₈H₅NO Molecular Weight: 131,13 g/mol Schmelzpunkt: 102…106 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017503 CAS-Nummer: 7468-67-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige to orange Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 102 to 106 °C |
GC | ≥97.5 % |