2,3-Dihydro-6-isocyano-1,4-benzodioxine 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-methylidyne-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-aminium, 2H,3H-benzo[e]1,4-dioxin-6-isocyanide, 6-Isocyano-4-oxachromane
372770010
ACRO372770010EA
124
EUR
ACRO372770010
2,3-Dihydro-6-isocyano-1,4-benzodioxine 95%
2,3-Dihydro-6-isocyano-1,4-benzodioxine
Formel:
C₉H₇NO₂ Molecular Weight: 161,16 g/mol Schmelzpunkt: 81…87 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06200565 CAS-Nummer: 174092-82-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 81 to 87 °C |
HPLC | ≥94 % |