Mexiletin Hydrochlorid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
372910050
372910250
372911000
ACRO372910050EA
29.7
EUR
ACRO372910050
ACRO372910250
ACRO372911000
Mexiletin Hydrochlorid
Mexiletin Hydrochlorid
Formel:
C₁₁H₁₇NO Schmelzpunkt: 202 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00216024 CAS-Nummer: 5370-01-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 200 to 205 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |