2-Phenoxyanilin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Amino-2-phenoxybenzol
373160250
ACRO373160250EA 51.6 EUR
ACRO373160250
2-Phenoxyanilin 98%
2-Phenoxyanilin
Formel: C₁₂H₁₁NO
Molecular Weight: 185,23 g/mol
Siedepunkt: 170 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: 46…50 °C
Flammpunkt: 113 °C
MDL: MFCD00035765
CAS-Nummer: 2688-84-8
EINECS: 220-254-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
GC ≥97.5 %