Ethylisodehydroacetat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate
373900250
ACRO373900250EA 83.3 EUR
ACRO373900250
Ethylisodehydroacetat 95%
Ethylisodehydroacetat
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196,1999 g/mol
Siedepunkt: 290…295 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 17…18 °C
Dichte: 1,167 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006643
CAS-Nummer: 3385-34-0
EINECS: 222-195-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5135 to 1.5165 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %