Propylphosphonsäurecycloanhydrid 50% (w/w) in DMF

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

374660250 374661000
ACRO374660250EA 84.9 EUR
ACRO374660250 ACRO374661000
Propylphosphonsäurecycloanhydrid 50% (w/w) in DMF
Propylphosphonsäurecycloanhydrid
Formel: C₉H₂₁O₆P₃
Siedepunkt: 153 °C
Flammpunkt: 56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006583
CAS-Nummer: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
UN: 2920
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow to brown Solution
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
Assay ≥50 % w/w Solids


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR