Bis(trimethylsilyl)carbodiimid 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

375130050 375130250
ACRO375130050EA 78.8 EUR
ACRO375130050 ACRO375130250
Bis(trimethylsilyl)carbodiimid 98%
Bis(trimethylsilyl)carbodiimid
Formel: C₇H₁₈N₂Si₂
Molecular Weight: 186.4 g/mol
Siedepunkt: 164
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 0.821 g/cm³
Flammpunkt: 42 °C
MDL: MFCD00051538
CAS-Nummer: 1000-70-0
EINECS: 213-673-2
UN: 1993

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR