2-Fluorbenzolsulfonylchlorid 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

375780010 375780050
ACRO375780010EA 27.6 EUR
ACRO375780010 ACRO375780050
2-Fluorbenzolsulfonylchlorid 97%
2-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄ClFO₂S
Siedepunkt: 140…142 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 26 °C
Dichte: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042285
CAS-Nummer: 2905-21-7
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR