4-(Trifluormethyl)benzylamin 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

375830010 375830100
ACRO375830010EA 37.4 EUR
ACRO375830010 ACRO375830100
4-(Trifluormethyl)benzylamin 97%
4-(Trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃N
Siedepunkt: 79…82 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,229 g/cm³
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010220
CAS-Nummer: 3300-51-4
EINECS: 221-971-9
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR