(4-Fluorphenyl)acetylchlorid 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: (4-Fluorphenyl)essigsäurechlorid

376120010 376120050 376120250
ACRO376120010EA 39.3 EUR
ACRO376120010 ACRO376120050 ACRO376120250
(4-Fluorphenyl)acetylchlorid 98%
(4-Fluorphenyl)acetylchlorid
Formel: (C₆H₄F)CH₂COCl
Molecular Weight: 172.59 g/mol
Siedepunkt: 60 °C (8 mmHg)
Dichte: 1.259 g/cm³
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00674181
CAS-Nummer: 459-04-1
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR