N-Boc-trans-4-Hydroxy-L-prolinmethylester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
376250050
ACRO376250050EA 105 EUR
ACRO376250050
N-Boc-trans-4-Hydroxy-L-prolinmethylester 97%
N-Boc-trans-4-Hydroxy-L-prolinmethylester
Appearance: White to light beige Crystalline powder
Formel: C₁₁H₁₉NO₅
Schmelzpunkt: 91…96 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00076981
CAS-Nummer: 74844-91-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -63° to -67° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)