3-Brompropionaldehyddimethylacetal 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Brom-1,1-dimethoxypropan
376260050
ACRO376260050EA 151 EUR
ACRO376260050
3-Brompropionaldehyddimethylacetal 95%
3-Brompropionaldehyddimethylacetal
Formel: BrH₂CCH₂CH(OCH₃)₂
Molecular Weight: 183,05 g/mol
Siedepunkt: 58…60 °C (14 mmHg)
Flammpunkt: 46 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013245
CAS-Nummer: 36255-44-4
EINECS: 252-936-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %