(S)-(-)-3-Brom-α-methylbenzylalkohol 95%, 98% ee
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-1-(3-Bromophenyl)ethanol
376500010
ACRO376500010EA
149
EUR
ACRO376500010
(S)-(-)-3-Brom-α-methylbenzylalkohol 95%, 98% ee
(S)-(-)-3-Brom-α-methylbenzylalkohol
Formel:
C₈H₉BrO Molecular Weight: 201,06 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06201859 CAS-Nummer: 134615-22-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % (GC) |