Diethylamin 99.5%, reinst, redestilliert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

378371000 378370010 378370025
ACRO378371000EA 77.9 EUR
ACRO378371000 ACRO378370010 ACRO378370025
Diethylamin 99.5%, reinst, redestilliert
Diethylamin
Formel: (C₂H₅)₂NH
Siedepunkt: 55 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,71 g/cm³
Flammpunkt: –23 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009032
CAS-Nummer: 109-89-7
EINECS: 203-716-3
UN: 1154
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03138
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c054fa528239af221505ef08b7c0d2503c9d1d7&vid=e1e59ef071f0c580f9eb9716f4801d314ff824c3&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3840 to 1.3860 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.4 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR