4-Methoxy-3-pyridinboronsäure Hydrat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
378382500
378380010
ACRO378382500EA
54.8
EUR
ACRO378382500
ACRO378380010
4-Methoxy-3-pyridinboronsäure Hydrat 97%
4-Methoxy-3-pyridinboronsäure Hydrat
Formel:
C₆H₈BNO₃·H₂O Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07186213 CAS-Nummer: 1266615-79-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |