Calciumbis(dihydrogenorthophosphat) 90%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Calcium phosphate, monobasic
378610010
ACRO378610010EA
75.8
EUR
ACRO378610010
Calciumbis(dihydrogenorthophosphat) 90%, rein
Calciumbis(dihydrogenorthophosphat)
Formel:
H₄CaO₈P₂ Molecular Weight: 234,05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010898 CAS-Nummer: 7758-23-8 EINECS: 231-837-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | ≥88 % |