2-Brom-5-chlorpyridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
378980010
378980050
ACRO378980010EA
77.4
EUR
ACRO378980010
ACRO378980050
2-Brom-5-chlorpyridin 98%
2-Bromo-5-chloropyridine
Formel:
C₅H₃BrClN Molecular Weight: 192.44 g/mol Schmelzpunkt: 65…69 °C |
MDL:
MFCD00234006 CAS-Nummer: 40473-01-6 UN: 2811 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige to yellow-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 65 to 69 °C |
GC | ≥97.5 % |