tert-Butyl vinyl ether 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
379120100 379120500
ACRO379120100EA 76.5 EUR
ACRO379120100 ACRO379120500
tert-Butyl vinyl ether 98% stabilisiert
tert-Butyl vinyl ether
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₆H₁₂O
Siedepunkt: 78 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,762 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00048246
CAS-Nummer: 926-02-3
UN: 3271
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Approx. 1000 ppm KOH