Cer(III)carbonat Hydrat 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
379400100 379400500 379402500
ACRO379400100EA 20.8 EUR
ACRO379400100 ACRO379400500 ACRO379402500
Cer(III)carbonat Hydrat 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Cer(III)carbonat Hydrat
Formel: C₃Ce₂O₉·H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149635
CAS-Nummer: 54451-25-1
EINECS: 208-655-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %