α,3,5-Tribromtoluol 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3,5-Dibromobenzyl bromide, 1,3-Dibromo-5-(bromomethyl)benzene, alpha,3,5-Tribromotoluene

379780050
ACRO379780050EA 157 EUR
ACRO379780050
α,3,5-Tribromtoluol 99%
α,3,5-Tribromtoluol
Formel: C₇H₅Br₃
Molecular Weight: 328,83 g/mol
Siedepunkt: 173 °C (19 mmHg)
Schmelzpunkt: 93…97 °C
MDL: MFCD00052415
CAS-Nummer: 56908-88-4
UN: 2921
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 97 °C
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR