(4-Bromphenyl)aceton 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
380220050
ACRO380220050EA
65.4
EUR
ACRO380220050
(4-Bromphenyl)aceton 97%
(4-Bromphenyl)aceton
Formel:
C₉H₉BrO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00210401 CAS-Nummer: 6186-22-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5560 to 1.5590 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |