Triformamide 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: trialkanoylamines, N,N-Diformylformamide, Formamide, N,N-diformyl-
380440050
ACRO380440050EA 96 EUR
ACRO380440050
Triformamide 97%
Triformamide
Formel: C₃H₃NO₃
Molecular Weight: 101,06 g/mol
Schmelzpunkt: 100…101 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08059356
CAS-Nummer: 25891-31-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95.0 to 100.0 °C
Elemental Analysis ≥96.0 % (ex C)