N,N-Diformylacetamide 80%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Acetamide, N,N-diformyl-
380450010
ACRO380450010EA 37.7 EUR
ACRO380450010
N,N-Diformylacetamide 80%
N,N-Diformylacetamide
Formel: C₄H₅NO₃
Molecular Weight: 115,088 g/mol
Siedepunkt: 70 °C (15 mmHg)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00015916
CAS-Nummer: 26944-31-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥75 %