Stärke, löslich 1% w/w aqueous solution Stabilised, pure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Amylodextrin, Vitex® Iodindikator
Stabilisierung:
100 ppb
380641000
380645000
ACRO380641000EA
34.9
EUR
ACRO380641000
ACRO380645000
Stärke, löslich 1% w/w aqueous solution Stabilised, pure
Stärke, löslich
Formel:
(C₆H₁₀O₅)n Molecular Weight: 162.14 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00082026 CAS-Nummer: 9005-84-9 Merck Index: 13,08878 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear to slightly hazy solution |
Sensitivity | Passes test |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...