1-Brom-4-fluor-3-nitrobenzol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
380890050 380890250
ACRO380890050EA 59.5 EUR
ACRO380890050 ACRO380890250
1-Brom-4-fluor-3-nitrobenzol 98%
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Siedepunkt: 145…147 °C (35 mmHg)
Schmelzpunkt: 18…20 °C
Dichte: 1,786 g/cm³
Flammpunkt: 110 °C
MDL: MFCD00129165
CAS-Nummer: 364-73-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %