tert-Butyl propargyl ether 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
380910010 380910050
ACRO380910010EA 29.4 EUR
ACRO380910010 ACRO380910050
tert-Butyl propargyl ether 97%
tert-Butyl propargyl ether
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formel: C₇H₁₂O
Siedepunkt: 119 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,835 g/cm³
Flammpunkt: 20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368651
CAS-Nummer: 16314-18-4
UN: 3271
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %