3-Amino-6-chlorpyridazin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Chlorpyridazin-3-amin
382830500
ACRO382830500EA 630 EUR
ACRO382830500
3-Amino-6-chlorpyridazin 97%
3-Amino-6-chlorpyridazin
Formel: C₄H₄ClN₃
Molecular Weight: 129,55 g/mol
Schmelzpunkt: 210…211 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051506
CAS-Nummer: 5469-69-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %