1H-Pyrazol-4-boronsäurepinakolester 97+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

382940010 382940050 382940250
ACRO382940010EA 85.5 EUR
ACRO382940010 ACRO382940050 ACRO382940250
1H-Pyrazol-4-boronsäurepinakolester 97+%
1H-Pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₉H₁₅BN₂O₂
Schmelzpunkt: 125…130 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03453063
CAS-Nummer: 269410-08-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Off-white to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR