Diglycidyl ether 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
383130050 383130010
ACRO383130050EA 215 EUR
ACRO383130050 ACRO383130010
Diglycidyl ether 95%
Diglycidyl ether
Appearance: Clear colorless to light brown Liquid
Formel: C₆H₁₀O₃
Siedepunkt: 260 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,12 g/cm³
Flammpunkt: 64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00080479
CAS-Nummer: 2238-07-5
UN: 2922
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %