Samarium(III)trifluormethansulfonat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Samarium(III) trifluoromethanesulphonate
383170010
383170100
ACRO383170010EA
25.6
EUR
ACRO383170010
ACRO383170100
Samarium(III)trifluormethansulfonat 98%
Samarium(III)trifluormethansulfonat
Formel:
C₃F₉O₉S₃Sm Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00192431 CAS-Nummer: 52093-28-4 UN: 3261 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | 24.65 to 25.66 % (Sm) |