cis-2-Penten

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

383590010 383590050 383590100
ACRO383590010EA 58.7 EUR
ACRO383590010 ACRO383590050 ACRO383590100
cis-2-Penten
cis-2-Penten
Formel: C₅H₁₀
Siedepunkt: 37 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –151 °C
Dichte: 0,65 g/cm³
Flammpunkt: –27 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063978
CAS-Nummer: 627-20-3
EINECS: 210-988-7
UN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07263

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3810 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR