n-Hexan contains appr. 95% n-Hexane zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
383800010
383800025
383800050
383800250
ACRO383800010EA
68.9
EUR
ACRO383800010
ACRO383800025
ACRO383800050
ACRO383800250
n-Hexan contains appr. 95% n-Hexane zur Analyse
n-Hexan
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Siedepunkt: 69 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 0,659 g/cm³ Flammpunkt: –22 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009520 CAS-Nummer: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.02 % (K.F.) |
GC | ≥95.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Acidity/alkalinity | ≤0.00008 meq/g |
Substance darkened by H2SO4 | passes test |
Calcium (Ca) | ≤0.2 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.02 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.05 ppm |
Potassium (K) | ≤0.1 ppm |
Sodium (Na) | ≤0.1 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.1 ppm |
Hydrocarbons | ≤0.1 % Aromatic hydrocarbons |
Total phosphorus (P) | ≤0.1 ppm |
Total silicon (Si) | ≤0.05 ppm |
Total sulfur (S) | ≤10 ppm |
Bromine number | ≤0.5 |