n-Pentan zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
383900010
383900025
ACRO383900010EA
112
EUR
ACRO383900010
ACRO383900025
n-Pentan zur Analyse
n-Pentan
Formel:
H₃C(CH₂)₃CH₃ Siedepunkt: 36 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –130 °C Dichte: 0,626 g/cm³ Flammpunkt: –49 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009498 CAS-Nummer: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 UN: 1265 ADR: 3,II REACH: 01-2119459286-30 Merck Index: 13,07193 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.01 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Acidity/alkalinity | ≤0.0001 meq/g |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.05 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.2 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.05 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.1 ppm |
Potassium (K) | ≤0.2 ppm |
Sodium (Na) | ≤1 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.1 ppm |
Total phosphorus (P) | ≤0.5 ppm |
Total silicon (Si) | ≤0.02 ppm |
Total sulfur (S) | ≤5 ppm |