Xylol (Isomerengemisch) 98%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Dimethylbenzol

383930050 383930010 383930250
ACRO383930050EA 102 EUR
ACRO383930050 ACRO383930010 ACRO383930250
Xylol (Isomerengemisch) 98%, rein
Xylol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Molecular Weight: 106.17 g/mol
Siedepunkt: 136…140 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 0.865 g/cm³
Flammpunkt: 23 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077264
CAS-Nummer: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥97 % (isomers and ethylbenzene)
Residue after evaporation ≤0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR