Titan(IV)oxid, Aeroxide® P25
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
384290500
384292500
384290010
ACRO384290500EA
67.8
EUR
ACRO384290500
ACRO384292500
ACRO384290010
Titan(IV)oxid, Aeroxide® P25
Titan(IV)oxid
Formel:
TiO₂ Siedepunkt: 2900 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 1855 °C Dichte: 4,23 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011269 CAS-Nummer: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 Merck Index: 13,09549 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Assay | ≥99.5 % (on ignited substance) Typical |
Specific surface area | 35 to 65 m²/g |
pH | 3.5 to 4.5 (4 % dispersion) |
Acidity (HCl) | ≤0.3 % |