1-Boc-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
384640010 384640050
ACRO384640010EA 73.6 EUR
ACRO384640010 ACRO384640050
1-Boc-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester 97%
1-Boc-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₂₃N₂O₄B
Schmelzpunkt: 82…89 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD05663873
CAS-Nummer: 552846-17-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 89 °C
HPLC ≥96.0 %