1-Allylpiperazin 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

384730010
ACRO384730010EA 27.4 EUR
ACRO384730010
1-Allylpiperazin 99%
1-Allylpiperazin
Formel: C₇H₁₄N₂
Siedepunkt: 181…182 °C (760 mmHg)
Dichte: 1 g/cm³
Flammpunkt: 51,7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167970
CAS-Nummer: 13961-36-9
UN: 2734
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR