1-Boc-piperidin-4-carbonsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, N-BOC-4-Piperidinecarboxylic acid, Boc-Inp-OH, 1-Boc-isonipecotic acid
384870010
384870050
ACRO384870010EA
29.4
EUR
ACRO384870010
ACRO384870050
1-Boc-piperidin-4-carbonsäure 98%
1-Boc-piperidin-4-carbonsäure
Formel:
C₁₁H₁₉NO₄ Schmelzpunkt: 149…153 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00076999 CAS-Nummer: 84358-13-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 149 to 153 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |