Natriumoctadecylsulfat 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Octadecylhydrogensulfat Natriumsalz, Octadecylschwefelsäure Natriumsalz, Schwefelsäureoctadecylester Natriumsalz

384890010 384890050 384890250
ACRO384890010EA 58.7 EUR
ACRO384890010 ACRO384890050 ACRO384890250
Natriumoctadecylsulfat 98%
Natriumoctadecylsulfat
Formel: C₁₈H₃₇NaO₄S
Molecular Weight: 372.55 g/mol
Schmelzpunkt: 211…213 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007469
CAS-Nummer: 1120-04-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤7 %
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR