Graphit, Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
385031000
ACRO385031000EA
60.4
EUR
ACRO385031000
Graphit, Pulver
Graphit
Formel:
C Molecular Weight: 12.01 g/mol Schmelzpunkt: 3827 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00144065 CAS-Nummer: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 Merck Index: 12,04560 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Black Powder |
Ash | ≤0.8 % |
Carbon (C) | ≥99.0 % |
Sulfur (S) | ≤0.05 % |